Imprimer
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907459-1G PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA 272 EUR
APOSPC907459-1G APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Formule: C₄HBrF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787386
Numéro CAS: 903131-29-3