Imprimer
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-fluoro-5-methylnicotinate
PC907364-1G PC907364-250MG PC907364-5G
APOSPC907364-1GEA 328 EUR
APOSPC907364-1G APOSPC907364-250MG APOSPC907364-5G
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616889
Numéro CAS: 211122-38-2