Imprimer
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 574 EUR
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21121183
Numéro CAS: 81183-56-4