Imprimer
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 309 EUR
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08459286
Numéro CAS: 169507-61-3