Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907036-10G PC907036-5G
APOSPC907036-10GEA 708 EUR
APOSPC907036-10G APOSPC907036-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437599
Numéro CAS: 886510-25-4