Imprimer
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906985-1G PC906985-5G
APOSPC906985-1GEA 0 EUR
APOSPC906985-1G APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112512
Numéro CAS: 877161-74-5