Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906963-1G PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA 671 EUR
APOSPC906963-1G APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18426015
Numéro CAS: 1263275-21-3