Imprimer
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906960-1G PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA 487 EUR
APOSPC906960-1G APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₄FNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743881
Numéro CAS: 63754-97-2