Imprimer
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 139 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193.003 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835189
Numéro CAS: 178813-77-9