Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 27.7 EUR
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formule: C₇H₄BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520114
Numéro CAS: 1233026-11-3
ONU: 1759
ADR: 8,III