Imprimer
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906713-1G PC906713-250MG
APOSPC906713-1GEA 200 EUR
APOSPC906713-1G APOSPC906713-250MG
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18253522
Numéro CAS: 1378595-22-2