Imprimer
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-1G PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 27.7 EUR
APOSPC9057-1G APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₇F₂N·ClH
MW: 131.552 g/mol
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659051
Numéro CAS: 868241-48-9