Imprimer
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 217 EUR
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466952
Numéro CAS: 456-46-2