Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905317-1G PC905317-5G
APOSPC905317-1GEA 53.8 EUR
APOSPC905317-1G APOSPC905317-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447045
Numéro CAS: 925005-35-2