Imprimer
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905296-1G PC905296-250MG PC905296-5G
APOSPC905296-1GEA 255 EUR
APOSPC905296-1G APOSPC905296-250MG APOSPC905296-5G
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-6-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153.154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660279
Numéro CAS: 886502-14-3