Imprimer
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905253-1G PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA 130 EUR
APOSPC905253-1G APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24539280
Numéro CAS: 177034-25-2