Imprimer
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905140-1G PC905140-250MG
APOSPC905140-1GEA 109 EUR
APOSPC905140-1G APOSPC905140-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056930
Numéro CAS: 23073-31-6