Imprimer
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905105-1G PC905105-5G
APOSPC905105-1GEA 0 EUR
APOSPC905105-1G APOSPC905105-5G
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Formule: C₈H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835330
Numéro CAS: 2250-48-8