Imprimer
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC905092-100MG PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC905092-100MG APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052635
Numéro CAS: 1092961-07-3