Imprimer
5-Fluoro-4-chromanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 340 EUR
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formule: C₉H₇FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743992
Numéro CAS: 188826-32-6