Imprimer
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904990-1G PC904990-250MG
APOSPC904990-1GEA 806 EUR
APOSPC904990-1G APOSPC904990-250MG
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅FN₄
MW: 152.129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072710
Numéro CAS: 1245644-40-9