Imprimer
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 672 EUR
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977386
Numéro CAS: 893615-28-6