Imprimer
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904802-1G PC904802-250MG
APOSPC904802-1GEA 31.9 EUR
APOSPC904802-1G APOSPC904802-250MG
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀FNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546099
Numéro CAS: 1214366-31-0