Imprimer
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904768-1G PC904768-250MG
APOSPC904768-1GEA 487 EUR
APOSPC904768-1G APOSPC904768-250MG
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine
Formule: C₁₀H₁₁F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321162
Numéro CAS: 160797-29-5