Imprimer
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 151 EUR
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907858
Numéro CAS: 149489-14-5