Imprimer
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904618-1G PC904618-250MG
APOSPC904618-1GEA 348 EUR
APOSPC904618-1G APOSPC904618-250MG
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
3-Ethenyl-5-fluoropyridine
Formule: C₇H₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384200
Numéro CAS: 1133879-69-2