Imprimer
Pyridine trifluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyridine 2,2,2-trifluoroacetate
PC904612-100G PC904612-25G PC904612-500G
APOSPC904612-100GEA 82.8 EUR
APOSPC904612-100G APOSPC904612-25G APOSPC904612-500G
Pyridine trifluoroacetate 98%
Pyridine trifluoroacetate
Formule: CF₃CO₂H·C₅H₅N
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013072
Numéro CAS: 464-05-1