Imprimer
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904604-100MG PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA 56.7 EUR
APOSPC904604-100MG APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20278282
Numéro CAS: 1394120-64-9