Imprimer
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 626 EUR
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇FO₄
MW: 198.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406363
Numéro CAS: 914301-44-3