Imprimer
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 415 EUR
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117761
Numéro CAS: 164341-39-3