Imprimer
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 734 EUR
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Formule: C₈H₉FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527256
Numéro CAS: 828270-59-3