Imprimer
Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904506-1G PC904506-250MG
APOSPC904506-1GEA 574 EUR
APOSPC904506-1G APOSPC904506-250MG
Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Benzyl 3-fluoropropanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332902
Numéro CAS: 115952-61-9