Imprimer
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 734 EUR
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formule: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193.217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19348296
Numéro CAS: 80942-15-0