Imprimer
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 126 EUR
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formule: C₈H₉FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527249
Numéro CAS: 828270-58-2