Imprimer
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904455-10G PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA 282 EUR
APOSPC904455-10G APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527248
Numéro CAS: 110729-51-6