Imprimer
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904340-10G PC904340-1G PC904340-5G
APOSPC904340-10GEA 1430 EUR
APOSPC904340-10G APOSPC904340-1G APOSPC904340-5G
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₇H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106188
Numéro CAS: 1392803-31-4