Imprimer
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 877 EUR
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20658731
Numéro CAS: 204782-93-4