Imprimer
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904164-1G PC904164-5G
APOSPC904164-1GEA 314 EUR
APOSPC904164-1G APOSPC904164-5G
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Formule: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982304
Numéro CAS: 1695529-70-4