Imprimer
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904100-1G PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA 538 EUR
APOSPC904100-1G APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972886
Numéro CAS: 121431-27-4