Imprimer
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 74.1 EUR
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HBr₂FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21647860
Numéro CAS: 1372096-33-7