Imprimer
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903987-100G PC903987-25G PC903987-5G
APOSPC903987-100GEA 652 EUR
APOSPC903987-100G APOSPC903987-25G APOSPC903987-5G
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide
Formule: C₁₂H₈F₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029446
Numéro CAS: 14135-38-7