Imprimer
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903975-10G PC903975-1G PC903975-5G
APOSPC903975-10GEA 1130 EUR
APOSPC903975-10G APOSPC903975-1G APOSPC903975-5G
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15523631
Numéro CAS: 104901-79-3