Imprimer
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 34.4 EUR
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808807
Numéro CAS: 2613-30-1