Imprimer
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Perfluorobutyl)oxirane, 2-(Perfluorobut-1-yl)oxirane, 1-(Oxiran-2-yl)perfluorobutane
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₆H₃F₉O
Point d'ébullition: 52 °C (41 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042341
Numéro CAS: 89807-87-4