Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 429 EUR
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399874
Numéro CAS: 888739-68-2