Imprimer
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 29 EUR
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375075
Numéro CAS: 342602-55-5