Imprimer
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 139 EUR
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835197
Numéro CAS: 170572-50-6