Imprimer
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903669-1G PC903669-5G
APOSPC903669-1GEA 98.6 EUR
APOSPC903669-1G APOSPC903669-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Formule: C₉H₆ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11047031
Numéro CAS: 1044768-44-6