Imprimer
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅FN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739142
Numéro CAS: 485841-48-3