Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 393 EUR
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27981294
Numéro CAS: 1807211-69-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III